Tisk…
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: BPADA, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride), 5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(isobenzofuran-1,3-dione)
474470500 474472500
474470500.EA 2140 CZK
474470500. 474472500.
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride
Vzorec: C₃₁H₂₀O₈
MW: 520,49 g/mol
Bod varu: 712°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00319167
CAS číslo: 38103-06-9
EINECS: 253-781-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance almost white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %