Tisk…
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 1230 CZK
474460010. 474460050. 474460250.
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
Bod varu: 385°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036097
CAS číslo: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %