Tisk…
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
474450010 474450050 474450250
474450010.EA 1310 CZK
474450010. 474450050. 474450250.
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039149
CAS číslo: 2373-98-0
EINECS: 220-190-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %