Tisk…
Aniline blue, water soluble
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
474360050 474360250
474360050.EA 1450 CZK
474360050. 474360250.
Aniline blue, water soluble
Aniline blue
Vzorec: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036130
CAS číslo: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
New Product
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03