Tisk…
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 1740 CZK
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Vzorec: C₅H₅KO₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064195
CAS číslo: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %