Tisk…
Ceresin wax, bílý
Dodavatel: Thermo Scientific
473450010 473452500
473450010.EA 3570 CZK
473450010. 473452500.
Ceresin wax, bílý
Ceresin wax
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00146361
CAS číslo: 8001-75-0
EINECS: 232-290-1
Merck Index: 13,01999
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58.0°C to 65.0°C