Tisk…
Dibenzyl toluene mixture of isomers 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
473440010 473442500
473440010.EA 3090 CZK
473440010. 473442500.
Dibenzyl toluene mixture of isomers 97%
Dibenzyl toluene
Vzorec: C₂₁H₂₀
MDL Number: MFCD01761976
CAS číslo: 53585-53-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)