Tisk…
Primuline sodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
473420010 473420050 473420250
473420010.EA 1520 CZK
473420010. 473420050. 473420250.
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt
Vzorec: C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005798
CAS číslo: 8064-60-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 350 to 370 nm (C=10,water)
Molar extinction coefficient ≥19000 (c=10, water)