Tisk…
D,L-Anatabine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010 473381000
473380010.EA 19780 CZK
473380010. 473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078278
CAS číslo: 2743-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to light yellow to orange liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
Water ≤2.5 %