Tisk…
Minodronate monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene-bisphosphonic acid monohydrate, 1-Hydroxy-2-[imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]ethylidene-1,1-diphosphonic Acid, Minodronic Acid, Minodronic acid monohydrate, (1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl)diphosphonic acid hydrate
473351000 473355000
473351000.EA 4530 CZK
473351000. 473355000.
Minodronate monohydrate 98%
Minodronate monohydrate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₇P₂
MW: 322,15 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00890772
CAS číslo: 155648-60-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light pink powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %