Tisk…

1,3,5-Triiodobenzene 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

473290010 473290050
473290010.EA 4490 CZK
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Vzorec: C₆H₃I₃
MW: 455,80 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02690052
CAS číslo: 626-44-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR