Tisk…
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
473281000 473285000
473281000.EA 4050 CZK
473281000. 473285000.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Vzorec: C₄₄H₈₈NO₈P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036905
CAS číslo: 816-94-4
EINECS: 212-440-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Optical rotation +5.0° to +7.0° (c=2, Chloroform)