Tisk…
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: BBIH, HOE 33258, Hoechst 33258
473260010 473261000
473260010.EA 16260 CZK
473260010. 473261000.
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
Vzorec: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012679
CAS číslo: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤20 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (On dry substance)