Tisk…
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
473250010 473250050
473250010.EA 1100 CZK
473250010. 473250050.
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00443659
CAS číslo: 1212-48-2
EINECS: 214-921-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %