Telotristat etiprate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
473180250
473181000
473180250.EA
3540
CZK
473180250.
473181000.
Telotristat etiprate 97%
Telotristat etiprate
Vzorec:
C₃₆H₃₅ClF₃N₇O₆ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD22741520 CAS číslo: 1137608-69-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |