Tisk…
Kyselina dichloroctová 99%, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DCA
473140010 473140025
473140010.EA 3940 CZK
473140010. 473140025.
Kyselina dichloroctová 99%, technical
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Bod varu: 194°C (760mmHg)
Hustota: 1,56
Bod vzplanutí: >112°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004223
CAS číslo: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)