Tisk…
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
473010010 473012500
473010010.EA 12060 CZK
473010010. 473012500.
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid
Vzorec: C₁₆H₂₈N₄O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068657
CAS číslo: 60239-18-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %