Tisk…
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
472800010 472802500
472800010.EA 8870 CZK
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Vzorec: C₁₂H₈S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01106341
CAS číslo: 101306-11-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %