Tisk…
Pheniramine maleate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
472670010 472670050
472670010.EA 1640 CZK
472670010. 472670050.
Pheniramine maleate 98%
Pheniramine maleate
Vzorec: C₂₀H₂₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079250
CAS číslo: 132-20-7
EINECS: 205-051-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %