Tisk…
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
472621000 472625000
472621000.EA 3040 CZK
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Vzorec: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD1073638
CAS číslo: 91809-66-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm