Tisk…
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
472610010 472610050
472610010.EA 1120 CZK
472610010. 472610050.
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04117775
CAS číslo: 4837-38-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %