Tisk…
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
472600010 472600050
472600010.EA 3900 CZK
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196046
CAS číslo: 16681-70-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %