Tisk…
Regorafenib 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 21620 CZK
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Vzorec: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16038047
CAS číslo: 755037-03-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %