Tisk…
Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
472510010 472512500
472510010.EA 14750 CZK
472510010. 472512500.
Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Esomeprazole magnesium trihydrate
Vzorec: C₃₄H₄₂MgN₆O₉S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31807353
CAS číslo: 217087-09-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -128° to -146° (c=0.5,Methanol)