Tisk…
Disíran didraselný 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
472460025 472465000
472460025.EA 8060 CZK
472460025. 472465000.
Disíran didraselný 95%, pure
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
Hustota: 2,51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011385
CAS číslo: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,07749
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %