Tisk…
6-Benzyladenine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Benzylaminopurine hydrochloride, N-Benzyl-9H-purin-6-amine hydrochloride
472110010 472110050 472112500
472110010.EA 6480 CZK
472110010. 472110050. 472112500.
6-Benzyladenine hydrochloride 98%
6-Benzyladenine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₂ClN₅
MW: 261,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265275
CAS číslo: 162714-86-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %