Tisk…
Decoquinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
472090010 472090050
472090010.EA 2310 CZK
472090010. 472090050.
Decoquinate 98%
Decoquinate
Vzorec: C₂₄H₃₅NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673686
CAS číslo: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Merck Index: 13,02874
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 241°C to 245°C
Water ≤1 %