Tisk…
Olsalazine Sodium 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
472060050 472060250
472060050.EA 3240 CZK
472060050. 472060250.
Olsalazine Sodium 98%
Olsalazine Sodium
Vzorec: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013300
CAS číslo: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Merck Index: 13,06911
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (1 g, 150°C)