Tisk…

Lornoxicam 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide

472050010 472050050
472050010.EA 2480 CZK
472050010. 472050050.
Lornoxicam 98%
Lornoxicam
Vzorec: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00866163
CAS číslo: 70374-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05603

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR