Heptaethylene glycol 90+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
472030010
472030050
472030250
472030010.EA
3670
CZK
472030010.
472030050.
472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Vzorec:
C₁₄H₃₀O₈ MW: 326.39 g/mol Bod varu: 435°C (760mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002876 CAS číslo: 5617-32-3 EINECS: 227-040-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | colorless to light yellow low melting mass |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥90.0 % |