Tisk…
Racecadotril 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycinate, Acetorphan, N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycine Benzyl Ester
471980010 471980050
471980010.EA 1830 CZK
471980010. 471980050.
Racecadotril 98%
Racecadotril
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄S
MW: 385,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865520
CAS číslo: 81110-73-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08182
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60°C, 4 hr) (vacuum)