Sivelestat sodium 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471930010
471932500
471930010.EA
9420
CZK
471930010.
471932500.
Sivelestat sodium 98%
Sivelestat sodium
Vzorec:
C₂₀H₂₁N₂NaO₇S·4H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01937969 CAS číslo: 201677-61-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to almost white solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 72°C to 75°C |
Water | 13.0 to 14.0 % |