Tisk…
Diisopropyl adipate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471870250 471871000
471870250.EA 692 CZK
471870250. 471871000.
Diisopropyl adipate 99%
Diisopropyl adipate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
Bod varu: 120°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 124°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026391
CAS číslo: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)