6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
6-(4-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, Levosimendan dazinone intermediate
471820010
471820050
471820010.EA
776
CZK
471820010.
471820050.
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃O MW: 203,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01692712 CAS číslo: 36725-28-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | light yellow to brown to dark green crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Melting point | 194°C to 198°C |