Tisk…
Xanthohumol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471810010 471812500
471810010.EA 9750 CZK
471810010. 471812500.
Xanthohumol 97%
Xanthohumol
Vzorec: C₂₁H₂₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210576
CAS číslo: 6754-58-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to dark yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 163°C to 173°C