Tisk…
Kyselina trifluoroctová 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 12800 CZK
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Kyselina trifluoroctová 98%, pure
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Bod varu: 72°C (760mmHg)
Hustota: 1,49
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %