Tisk…
D-Galactono-1,4-lactone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
471660010 471662500
471660010.EA 15850 CZK
471660010. 471662500.
D-Galactono-1,4-lactone 95%
D-Galactono-1,4-lactone
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Optical rotation -70° to -80° (c=1 in water)
NMR ≥94 % Conforms