Tisk…
Nicotinamide riboside chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
471650010 471650050
471650010.EA 2630 CZK
471650010. 471650050.
Nicotinamide riboside chloride 98%
Nicotinamide riboside chloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂O₅
MW: 290.7002 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27952781
CAS číslo: 23111-00-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %