Tisk…
Prunetin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4',5-Dihydroxy-7-methoxyisoflavone, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one
471630010 471632500
471630010.EA 8170 CZK
471630010. 471632500.
Prunetin 95%
Prunetin
Vzorec: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,26 g/mol
Bod varu: 546°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016951
CAS číslo: 552-59-0
EINECS: 209-018-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %