Tisk…
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471490010 471492500
471490010.EA 21370 CZK
471490010. 471492500.
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Vardenafil hydrochloride trihydrate
Vzorec: C₂₃H₃₉ClN₆O₇S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09027942
CAS číslo: 330808-88-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %