Tisk…
Oxiracetam 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetamide, 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
471470010 471470050
471470010.EA 1540 CZK
471470010. 471470050.
Oxiracetam 97%
Oxiracetam
Vzorec: C₆H₁₀N₂O₃
MW: 158.16 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00242951
CAS číslo: 62613-82-5
Merck Index: 13,07011
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalloine powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 169°C to 173°C
Loss on drying ≤3 %