Tisk…
Trihydroxyethylrutin 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471460010 471460050 471460250
471460010.EA 1120 CZK
471460010. 471460050. 471460250.
Trihydroxyethylrutin 85%
Trihydroxyethylrutin
Vzorec: C₃₃H₄₂O₁₉
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00893813
CAS číslo: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Merck Index: 13,09859
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Melting point 168°C to 176°C
Loss on drying ≤5 % (130°C)