Tisk…
Sophoricoside 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471420010 471420050
471420010.EA 3170 CZK
471420010. 471420050.
Sophoricoside 98%
Sophoricoside
Vzorec: C₂₁H₂₀O₁₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075138
CAS číslo: 152-95-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤3 %