Tisk…
Pterostilbene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
471380010 471380050 471380250
471380010.EA 3040 CZK
471380010. 471380050. 471380250.
Pterostilbene 98%
Pterostilbene
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238710
CAS číslo: 537-42-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 90°C to 98°C
Water ≤3 %