Tisk…
Phlorizin dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471360010 471360050
471360010.EA 1810 CZK
471360010. 471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Vzorec: C₂₁H₂₈O₁₂
Bod varu: 770°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006591
CAS číslo: 7061-54-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to beige to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 7 to 8.5 %