Tisk…
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 1820 CZK
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464119
CAS číslo: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Merck Index: 13,07982
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %