Tisk…
20(S)-Protopanaxadiol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471190250 471191000
471190250.EA 4270 CZK
471190250. 471191000.
20(S)-Protopanaxadiol 96%
20(S)-Protopanaxadiol
Vzorec: C₃₀H₅₂O₃
MDL Number: MFCD12032048
CAS číslo: 30636-90-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
Water ≤1.0 %