Tisk…
Carprofen 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid
471140010 471140050
471140010.EA 1790 CZK
471140010. 471140050.
Carprofen 98%
Carprofen
Vzorec: C₁₅H₁₂ClNO₂
MW: 273,72 g/mol
Bod varu: 509,1°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079028
CAS číslo: 53716-49-7
EINECS: 258-712-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01876
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 199°C
Water ≤2 %