Tisk…
Trichostatin A 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471120050 471120250
471120050.EA 6070 CZK
471120050. 471120250.
Trichostatin A 98%
Trichostatin A
Vzorec: C₁₇H₂₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03848392
CAS číslo: 58880-19-6
Merck Index: 13,09722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to light pinkish to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 150°C