Tisk…
Verbascoside 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471091000 471095000
471091000.EA 4490 CZK
471091000. 471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Vzorec: C₂₉H₃₆O₁₅
Bod varu: 908,8°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221751
CAS číslo: 61276-17-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %